2-Nitropyridine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345320-1G
APOSOR345320-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR345320-1G
2-Nitropyridine-3-carboxylic acid 97%
2-Nitropyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₄N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114130
CAS-Nummer: 33225-72-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge