2-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR345359-1G OR345359-5G OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR345359-1G APOSOR345359-5G APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chlor-4-methylpyridin 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839256
CAS-Nummer: 51564-92-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge