2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345441-5G
APOSOR345441-5GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08277283
CAS-Nummer: 884495-42-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge