2-Amino-5-bromo-4-chloro-3-nitropyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345460-5G
APOSOR345460-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR345460-5G
2-Amino-5-bromo-4-chloro-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-4-chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrClN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11110693
CAS-Nummer: 942947-95-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge