3-Bromo-5-(prop-1-en-2-yl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345529-250MG
APOSOR345529-250MGEA 174 EUR InStock
APOSOR345529-250MG
3-Bromo-5-(prop-1-en-2-yl)pyridine 95+%
3-Bromo-5-(prop-1-en-2-yl)pyridine
Formel: C₈H₈BrN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19689077
CAS-Nummer: 118775-69-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge