4-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345543-5G
APOSOR345543-5GEA 112 EUR InStock
APOSOR345543-5G
4-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
4-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Melting Pt: 160…170 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10686645
CAS-Nummer: 159783-78-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge