4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR345713-1G
APOSOR345713-1GEA 200 EUR InStock
APOSOR345713-1G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₇H₆ClN₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28134480
CAS-Nummer: 1208170-17-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge