Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-methylnicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR346021-1G
APOSOR346021-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346021-1G
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-methylnicotinate
Ethyl-6-chloro-5-cyano-2-methylnicotinate
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Melting Pt: 66…68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00179894
CAS-Nummer: 64119-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge