N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346033-1G OR346033-500MG
APOSOR346033-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346033-1G APOSOR346033-500MG
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Cyclopropylaminopropylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568246
CAS-Nummer: 1053657-24-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge