5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346076-1G
APOSOR346076-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346076-1G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-pyridin-3-yl[1,2,4]oxadiazole
Formel: C₁₃H₁₆N₄O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568315
CAS-Nummer: 1053656-62-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge