[2-(4-Bromobenzyl)thiazol-4-y]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346079-1G
APOSOR346079-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346079-1G
[2-(4-Bromobenzyl)thiazol-4-y]acetic acid
[2-(4-Bromobenzyl)thiazol-4-y]acetic acid
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10568322
CAS-Nummer: 1053656-92-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge