Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346093-25G
APOSOR346093-25GEA 173 EUR InStock
APOSOR346093-25G
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Methyl-2-benzyloxycarbonylamino-3-hydroxypropionate
Formel: C₁₂H₁₅NO₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136653
CAS-Nummer: 14464-15-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge