tert-Butyl (N-hydroxycarbamimidoylmethyl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346094-1G
APOSOR346094-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346094-1G
tert-Butyl (N-hydroxycarbamimidoylmethyl)carbamate
tert-Butyl (N-hydroxycarbamimidoylmethyl)carbamate
Formel: C₇H₁₅N₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052410
CAS-Nummer: 479079-15-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge