2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346251-1G OR346251-500MG OR346251-5G
APOSOR346251-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346251-1G APOSOR346251-500MG APOSOR346251-5G
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
2-Acetyl-3-methoxy-but-2-enoic acid methyl ester
Formel: C₈H₁₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981463
CAS-Nummer: 943910-00-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge