5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulphonic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346287-1G
APOSOR346287-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346287-1G
5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulphonic acid amide
5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulphonic acid amide
Formel: C₉H₈N₂O₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00107905
CAS-Nummer: 190659-63-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge