3-Methyl-isothiazole-5-sulphonic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR346293-100MG
APOSOR346293-100MGEA 201 EUR InStock
APOSOR346293-100MG
3-Methyl-isothiazole-5-sulphonic acid amide
3-Methyl-isothiazole-5-sulphonic acid amide
Formel: C₄H₆N₂O₂S₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11036155
CAS-Nummer: 1022128-99-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge