4-(4-Nitro-phenyl)-pyrimidine-2-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346298-1G
APOSOR346298-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346298-1G
4-(4-Nitro-phenyl)-pyrimidine-2-thiol
4-(4-Nitro-phenyl)-pyrimidine-2-thiol
Formel: C₁₀H₇N₃O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01940450
CAS-Nummer: 155957-44-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge