2-Amino-5-tert-butyl-benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346307-1G
APOSOR346307-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR346307-1G
2-Amino-5-tert-butyl-benzonitrile
2-Amino-5-tert-butyl-benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₄N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06408810
CAS-Nummer: 874814-72-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge