(E)-3-(2-Cyano-phenyl)-acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346331-1G
APOSOR346331-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR346331-1G
(E)-3-(2-Cyano-phenyl)-acrylic acid
(E)-3-(2-Cyano-phenyl)-acrylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00189382
CAS-Nummer: 2886-29-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge