4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346364-1G
APOSOR346364-1GEA 622 EUR InStock
APOSOR346364-1G
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16658488
CAS-Nummer: 459157-20-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge