1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrrole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346408-5G
APOSOR346408-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR346408-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrrole 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128350
CAS-Nummer: 5145-71-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge