4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346413-500MG
APOSOR346413-500MGEA 192 EUR InStock
APOSOR346413-500MG
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine 95+%
4-(tert-Butyl)-2-chloropyridine
Formel: C₉H₁₂ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12131129
CAS-Nummer: 81167-60-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge