2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346435-5G
APOSOR346435-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR346435-5G
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 95+%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₉ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08593346
CAS-Nummer: 52943-21-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge