(7-Chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346467-1G
APOSOR346467-1GEA 369 EUR InStock
APOSOR346467-1G
(7-Chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)methanol 95+%
(7-Chlorobenzo[b]thiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇ClOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12032281
CAS-Nummer: 1171926-62-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge