4-Methyl-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346476-1G
APOSOR346476-1GEA 420 EUR InStock
APOSOR346476-1G
4-Methyl-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazin-2-one 95+%
4-Methyl-3,4-dihydrobenzo[1,4]oxazin-2-one
Formel: C₉H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27937070
CAS-Nummer: 103440-73-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge