4-Isopropylpicolinic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346542-1G
APOSOR346542-1GEA 751 EUR InStock
APOSOR346542-1G
4-Isopropylpicolinic acid 95+%
4-Isopropylpicolinic acid
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07437963
CAS-Nummer: 83282-36-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge