5-Benzyloxy-2-methylpyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346578-1G
APOSOR346578-1GEA 623 EUR InStock
APOSOR346578-1G
5-Benzyloxy-2-methylpyridine 95+%
5-Benzyloxy-2-methylpyridine
Formel: C₁₃H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15523327
CAS-Nummer: 63793-98-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge