4,6-Dichloro-pyrimidine-5-carbonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346585-1G
APOSOR346585-1GEA 700 EUR InStock
APOSOR346585-1G
4,6-Dichloro-pyrimidine-5-carbonyl chloride 95+%
4,6-Dichloro-pyrimidine-5-carbonyl chloride
Formel: C₅HCl₃N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10698804
CAS-Nummer: 87600-97-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge