1-(4-Aminophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346589-1G
APOSOR346589-1GEA 751 EUR InStock
APOSOR346589-1G
1-(4-Aminophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester 95+%
1-(4-Aminophenyl)-cyclobutanecarboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24627542
CAS-Nummer: 1215017-84-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge