[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346607-1G
APOSOR346607-1GEA 340 EUR InStock
APOSOR346607-1G
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664425
CAS-Nummer: 690632-85-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge