5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR346634-1G
APOSOR346634-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR346634-1G
5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonsäure 95+%
5-Brom-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonsäure
Formel: C₉H₇BrO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191391
CAS-Nummer: 41177-72-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge