(±)-α-Bromphenylessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR350067-100G
APOSOR350067-100GEA 200 EUR InStock
APOSOR350067-100G
(±)-α-Bromphenylessigsäure
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Melting Pt: 82…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004206
CAS-Nummer: 4870-65-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge