2-Chloro-4,4'-bipyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR350095-250MG
APOSOR350095-250MGEA 101 EUR InStock
APOSOR350095-250MG
2-Chloro-4,4'-bipyridine
2-Chloro-4,4'-bipyridine
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11111098
CAS-Nummer: 53344-73-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge