Methyl-3,4-dihydroxybenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR350236-100G
APOSOR350236-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR350236-100G
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat
Methyl-3,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Melting Pt: 134…138 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016437
CAS-Nummer: 2150-43-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge