4-(Methylamino)-3-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR350255-100G OR350255-25G
APOSOR350255-100GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR350255-100G APOSOR350255-25G
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoesäure 98%
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₈N₂O₄
MW: 196.1600 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464322
CAS-Nummer: 41263-74-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge