1-Boc-3-indolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR350387-5G
APOSOR350387-5GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR350387-5G
1-Boc-3-indolboronsäure
1-Boc-3-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₆BNO₄
MW: 261.0814 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06656257
CAS-Nummer: 181365-26-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge