8-Acetyl-6-(benzyloxy)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR350399-1G
APOSOR350399-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR350399-1G
8-Acetyl-6-(benzyloxy)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one 97%
8-Acetyl-6-(benzyloxy)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24038851
CAS-Nummer: 869478-09-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge