Isochinolin-8-amin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3549-1G
APOSOR3549-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR3549-1G
Isochinolin-8-amin 98%
Isochinolin-8-amin
Formel: C₉H₈N₂
MW: 144.1700 g/mol
Melting Pt: 168…169 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00179553
CAS-Nummer: 23687-27-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge