2-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360013-5G
APOSOR360013-5GEA 102 EUR InStock
APOSOR360013-5G
2-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2-Methoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663507
CAS-Nummer: 532391-31-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge