3-(p-Toluenesulphonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360014-5G
APOSOR360014-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR360014-5G
3-(p-Toluenesulphonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-(p-Toluenesulphonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₉H₂₄BNO₄S
MW: 373.27 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663863
CAS-Nummer: 796061-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge