3,5-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360018-25G
APOSOR360018-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR360018-25G
3,5-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 97%
3,5-Dichlorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Melting Pt: 53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863906
CAS-Nummer: 68716-51-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge