6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360140-1G OR360140-250MG
APOSOR360140-1GEA 39.3 EUR InStock
APOSOR360140-1G APOSOR360140-250MG
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
6-Hydroxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₃
MDL Number: MFCD09907979
CAS-Nummer: 903899-13-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge