1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360142-1G
APOSOR360142-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR360142-1G
1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-Cyclopropylmethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₁BN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15474887
CAS-Nummer: 1000801-75-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge