2-Amino-4-methyl-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360325-250MG
APOSOR360325-250MGEA 40.6 EUR InStock
APOSOR360325-250MG
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18072554
CAS-Nummer: 944401-55-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge