1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3604-1G
APOSOR3604-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR3604-1G
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd 98%
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₁₀H₈N₂O
Melting Pt: 84…88 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179568
CAS-Nummer: 54605-72-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge