4-Amino-1-naphthalinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360653-250MG
APOSOR360653-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR360653-250MG
4-Amino-1-naphthalinboronsäurepinakolester 97%
4-Amino-1-naphthalinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₀BNO₂
MW: 269.1465 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143602
CAS-Nummer: 1218790-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge