5-Carboxyfuran-2-boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR360876-250MG
APOSOR360876-250MGEA 48 EUR InStock
APOSOR360876-250MG
5-Carboxyfuran-2-boronic acid 96%
5-Carboxyfuran-2-boronic acid
Formel: C₅H₅BO₅
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04113807
CAS-Nummer: 852228-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge