1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR361314-5G
APOSOR361314-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR361314-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Melting Pt: 36…44 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11867881
CAS-Nummer: 879487-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge