2-Methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR361377-250MG
APOSOR361377-250MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR361377-250MG
2-Methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid 98%
2-Methoxy-6-methylpyridine-3-boronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₃
MW: 166.97 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07374993
CAS-Nummer: 1000802-75-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge