tert-Butyl-4-{2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR361624-250MG
APOSOR361624-250MGEA 213 EUR InStock
APOSOR361624-250MG
tert-Butyl-4-{2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-4-{2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}piperazine-1-carboxylate
Formel: C₂₃H₃₇BN₂O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12827855
CAS-Nummer: 1310404-00-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge